Learn More
Cytiva illustra™ GFX 96 PCR-Aufreinigungskit
Gleichzeitige Reinigung von bis zu 96 PCR-Produkte zwischen 100 bp und 10 kbp in nur 15 Minuten
Marke: Cytiva 28-9034-45
Weitere Details : CAS : 9048-46-8 Netto-Gewicht : 1.20000kg
Beinhaltet: Bindungsplatten, Waschplatten, Sammelplatten und farbcodierte Flaschen mit Erfassungspuffer, Waschpuffer, Auswahl an zwei Elutionspuffern (Tris-HCl und steriles Wasser); Gebrauchsanleitung
Beschreibung
- Hohe Ausbeute an reiner DNA, gewonnen die in einem kleinen Volumen Wasser oder Puffer mit niedriger Ionenstärke
- Typische Ausbeuten sind > 85 % bei PCR-Produkten von 100 bp bis 10 kb Länge; Salzentfernung > 99 %
- Vorgepackte Glasfaser-Matrix-96-Well-Mikrotiterplatten sind für die Verwendung mit der Macherey Nagel NucleoVac 96 Vakuumkammer validiert
- Keine Notwendigkeit für Ethanolausfällungen und gefährliche organische Extraktionen
Fluoreszenzsequenzierung, Mikroarrays, Markierung, Hybridisierung, Ligation und Transformation
Spezifikation
Das Kit verwendet Glasfasermatrixtechnologie im 96-Well-Format für die hocheffiziente Aufreinigung von PCR-Produkten. DNA-Fragmente aus der PCR werden von der Matrix in Anwesenheit eines chaotropen Salzes erfasst, und Kontaminanten werden durch eine Waschmatrix entfernt. | |
Fluoreszenzsequenzierung, Mikroarrays, Markierung, Hybridisierung, Ligation und Transformation | |
illustra GFX 96 PCR-Aufreinigungskit | |
100 Bp-10 kbp |
PCR-Mischungen | |
Glasfaser-Matrix 96-Well-Bindungsplatten, Waschplatten, Sammelplatten und farbcodierte Flaschen mit Erfassungspuffer, Waschpuffer, Auswahl zwischen zwei Elutionspuffern (Tris HCl und steriles Wasser), Bedienungsanleitung | |
96-Well-Platten | |
Bis zu 95 % bei der Reinigung eines 910 bp-Fragments bei einer Anfangskonzentration von 8.4 ng/μl |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.