Beschreibung
Das illustra GFX PCR DNS- und Gelbandenaufreinigungs-Kit wurde für die schnelle Aufreinigung und Konzentration von PCR-Produkten oder DNA-Fragmenten von50 bp bis10 kb entwickelt. Dieses Kit kann zur Aufreinigung von DNA aus Reaktionsvolumen von bis zu100 μl oder Agarose-Gelscheiben bis zu 900 mg verwendet werden. Das Kit kombiniert einen vielseitigen chaotropen Puffer mit einer Glasfasermatrix, die in einer Spin-Säule zur Aufreinigung von DNA aus Lösung und Agarose-Gel untergebracht ist. Typische Rückgewinnungsraten reichen von60 % bis 80 % für DNA-Fragmente aus Agarose-Gel bis zu 95 % für PCR-Produkte aus Lösungen. Die DNA-Reinheit ist außergewöhnlich; 99.5 % der Kontaminanten werden entfernt. Das Illustra GFX PCR-DNA- und Gelband-Aufreinigungskit von enthält die folgenden Komponenten in ausreichenden Mengen: GFX-Säulen, Entnahmeröhrchen, farbcodierte Flaschen mit Erfassungspuffer, Waschpuffer und zwei Elutionspuffer (Tris-HCl und steriles Wasser) sowie eine Bedienungsanleitung.
- Zur Isolierung und Aufkonzentrierung von DNA-Fragmenten (50 bp bis 40 kb) aus PCR-Gemischen, DNA enthaltenden Agarose-Gelbanden, enzymbasierten DNA-Modifikationen und Restriktionsverdauen.
- Schnelle und benutzerfreundliche Methode mit weniger als 10 Minuten Arbeitsaufwand.
- Flexibles Elutionsvolumen von 10 bis 50 μ für unterschiedliche DNA-Konzentrationsanforderungen.
- Verbessertes Säulendesign mit erhöhtem Maximalvolumen, das bis zu 800 μl Flüssigkeitsvolumen aufnehmen kann (950 μl ohne Kappe).
- Hochreine DNA ist für den direkten Einsatz in Sequenzierung, PCR, Markierung, Restriktionsenzymverdauen und Klonierung geeignet.
- Die Zugabe eines visuellen Farbindikators zum Erfassungspuffer gewährleistet einen optimalen pH-Wert für maximale DNA-Bindung und -Rückgewinnung.
- Zwei verschiedene Elutionspuffer sind für Downstream-Prozesse verfügbar.
- Farbcodierte Kappen garantieren hohen Anwendungskomfort.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Entwickelt für die schnelle Aufreinigung und Konzentration von PCR-Produkten oder DNA-Fragmenten von 50 bp bis 10 kb. Dieses Kit kann zur Reinigung von DNA aus Reaktionsvolumen von bis zu 100 μl oder Agarose-Gelscheiben von bis zu 900 mg verwendet werden. |
| Probentyp | Agarose-Gelfolie, DNA-Lösungen, Enzymreaktionen, PCR-Gemische |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die schnelle Aufreinigung und Konzentration von PCR-Produkten oder DNA-Fragmenten von 50 bp bis 10 kb |
| Produkttyp | illustra GFX PCR DNA- und Gelband-Aufreinigungskit, 10 Präparationen |
| Menge | 10 Packung |
| Probenvolumen | 50 bp bis 10 kb |
| Ertrag | PCR 10 μl Elutionsvolumen – 65 %, PCR 50 μl Elutionsvolumen – 82 %, 300 mg Agarose 10 μl Elutionsvolumen – 57 %, 300 mg Agarose 50 μl Elutionsvolumen – 91 % |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.