Beschreibung
- Die praktische, gebrauchsfertige Mischung spart Zeit und reduziert die experimentelle Variabilität
- Für jede Standard-PCR-Reaktion, wie z.B. Multiplex-PCR, und Reaktionen mit unspezifischer Amplifikation oder Primer-Dimer-Bildung
- Primer-Sequestrierung reduziert effektiv jede unspezifische Primer- oder Primer-Dimer-Bildung
- Das rekombinante Aktivator-Protein vermeidet das Risiko einer Kontamination durch eine Säugetier-Quelle im Zusammenhang mit Warmstart-Antikörpern
- Vermeidet das Risiko einer Kontamination durch eine Säugetier-Quelle im Zusammenhang mit Warmstart-Antikörpern
- Durch die schnelle Aktivierung von Warmstarts wird die Probenintegrität durch Vermeidung einer umfangreichen vor dem Zyklusbetrieb stattfindenden Wärmebehandlung bewahrt
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2X-Konzentratlösung aus 20 mm Tris HCl (pH 8,6), 100 mm KCl, 3 mm MgCl2, 0,4 mm dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 50 E/ml Taq DNA-Polymerase, Hot-Start-Aktivatorprotein, Stabilisatoren. Aufbewahrung bei -20 °C |
| Beschreibung | Hot Start Master Mix ist eine 2x vorgemischte Formulierung, die die unspezifische Primer- und Dimer-Bildung während der PCR effektiv reduzieren kann. |
| Form | Lösung |
| Format | Röhrchen |
| Menge | 100 Reaktionen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
| Anzahl Reaktionen | 100 |
| Volumen | 50 μl |