Learn More
Cytiva illustra™ Ready-To-Go™ RT-PCR-Perlen
Artikelnummer. p-4007206 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Format:
0,2 ml Röhrchen mit Klappdeckel
0,2 ml-Röhrchen
0,5 ml Röhrchen
Anzahl Reaktionen:
96
100
Volumen:
200 μl
500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10187044
Marke: Cytiva 27925901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Optimiert für die Ausführung von 1-stufiger oder konventioneller 2-stufiger reverse Transkription. Cytiva Lifescience™ Illustra™ Ready-To-Go™ RT-PCR-Beads sind raumtemperaturstabil, vorgemischt und für vordispensierte Reaktionen bereit.
Cytiva‘s vorportionierte Reaktions-Beads gewährleisten eine schnelle und effiziente ‘Ready-To-Go’ PCRunter Verwendung der hochprozessiven und zuverlässigen PuReTaq DNA Polymerase. Die RTG-Beads sind bei Raumtemperatur stabil und minimieren Pipettierschritte und Kontaminationen. Cytiva bietet auch dNTPs und Taq an.
illustra PuReTaq Ready-To-Go PCR Beads: Optimiert für die Standard-PCR. Jedes RTG-Bead enthält ˜2,5 units PuReTaq DNA Polymerase, 10 mM Tris-HCl, (pH 9,0 bei RT), 50 mM KCl, 1,5 mM MgCl2, 4x 200 uM dNTPs, Stabilisator und BSA. Das MGB Eclipse™ Probe Systems wurde für die Validierung der Real-Time PCR herangezogen.
illustra Ready-To-Go™ RT-PCR Beads: Cytiva‘s RTG RT-PCRBeads wurden für die 1-Tube und 1-Step RT-PCR optimiert. Sowohl die cDNA Synthese als auch die PCR werden mit einem Puffer und Primer-Set durchgeführt.
Cytiva illustra™ Hot Start Master Mix RTG setzen als Hot-Start-Methode Primer-Sequestration ein. Die Primer werden durch ein Protein bei niedrigeren Temperaturen gebunden, eine unspezische Amplifikation wird dadurch verhindert.
For licensing information, see Legal Info.
This product is sold under licensing arrangements with Stratagene. The purchase price of this product includes limited, nontransferable rights under U.S. Patent Nos. 5,449,603, 5,605,824, 5,646,019 and 5,773,257 owned by Stratagene to use only this amount of the product to practice the claims in said patents solely for activities of end users within the field of life science research. Further licensing information may be obtained by contacting the Business Development Department, Stratagene California, 11011 North Torrey Pines Road, La Jolla, California 92037.
This product is sold under license from USB Corporation, Cleveland, Ohio, for use as described in the accompanying materials. Further licensing information may be obtained by contacting USB Corporation, 26111 Miles Road, Cleveland, Ohio 44142. Patent Pending. All rights reserved.
Hersteller: 27-9259-01 Art.-Nr.
Beschreibung: illustra Ready-To-Go RT-PCR Beads (0,2mL hinged tube with cap)
Packung: 96 Reaktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur stabile Beads mit Puffer, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, ca. 2 Einheiten Taq-DNA-Polymerase, M-MLV Reverse Transkriptase, RNAguard (Schwein) und Stabilisatoren (einschließlich RNase-/DNase-freies BSA) bei Rekonstitution eines Beads auf 50. Bei Umgebungstemperatur in Beutel mit Trockenmittel
Format 0,2 ml Röhrchen mit Klappdeckel
Menge 1 Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) RT-PCR
Anzahl Reaktionen 96
Volumen 200 μl
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
  • UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.