Learn More
Cytiva Sephadex™ G-25 DNA-Gütegrad SF Aufreinigungs-Gel
Artikelnummer. 11564925 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11564925 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11564925 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17057202
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Auf reproduzierbar hohe Rückgewinnung von DNA (10 Basen Länge) aus kleinen Molekülen durch Gelfiltration geprüft
  • Zum Einsatz in MicroSpin G-25- und NAP-Säulen
  • Zur eigenen Vorbereitung von Säulen für die Nukleinsäureaufreinigung
  • Partikelgröße: 20 bis 80 μm
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 2 bis 13
  • Größe: 100 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 g
Partikelgröße 20 bis 80 μm
Zur Verwendung mit (Geräte) MicroSpin G-25 Säule und NAP-Säule
Säulenbettvolumen 4 bis 6 ml/g in destilliertem Wasser
Produkttyp G-25 SF DNA-Aufreinigungsgel
Format Gekörntes Gel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von DNA aus kleinen Molekülen durch Gelfiltration
pH-Bereich 2 bis13
Support-Typ Quervernetztes Dextran mit Epichlorohydrin
Probentyp DNA
Inhalt und Lagerung 0,01 M NaOH