Learn More
Cytiva Sephadex™ G-50 und G-100 DNA Grade Agarose-Gele
Artikelnummer. 11584925 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
100 g
Säulenbettvolumen:
15 bis 20 ml/g in destilliertem Wasser
9 bis 11 ml/g in destilliertem Wasser
Partikelgröße:
20 bis 50 μm
50 bis 150 μm
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Säulenbettvolumen Partikelgröße Packungsgröße
11584925 100 g 9 bis 11 ml/g in destilliertem Wasser 50 bis 150 μm 100 Gramm
11574925 25 g 9 bis 11 ml/g in destilliertem Wasser 50 bis 150 μm 25 Gramm
11594925 100 g 15 bis 20 ml/g in destilliertem Wasser 20 bis 50 μm 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11584925 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17057302
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird für die Aufreinigung von DNA aus kleinen Molekülen verwendet. Cytiva illustra™ Sephadex™ G-50 und G-100 DNA-Grade-Agarose-Gele reinigen DNA durch Gelfiltration.
  • Getestet, um eine reproduzierbar hohe Rückgewinnung von DNA zu gewährleisten
  • Geeignet für Forscher, die Säulen zur Aufreinigung von Nukleinsäuren manuell packen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 g
Partikelgröße 50 bis 150 μm
Zur Verwendung mit (Geräte) Auto-Seq G--Säule, ProbeQuant G-50-Mikrosäule, MicroSpin G-50-Säule und NICK-Säule
Säulenbettvolumen 9 bis 11 ml/g in destilliertem Wasser
Produkttyp G-50 und G-100 DNA-Agarose-Gele
Format Gekörntes Gel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von DNA aus kleinen Molekülen durch Gelfiltration
pH-Bereich 2 bis 10
Support-Typ Quervernetztes Dextran mit Epichlorohydrin
Probentyp DNA
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C