Beschreibung
- Frei von DNase-, RNase- und Nicking-Enzymaktivität
- Mehr als 99 % Triphosphat-Reinheit (durch HPLC) für optimale Leistung und Konsistenz
- Pufferfreie und gebrauchsfertige Lösungen in verschiedenen Formaten
- Funktionell getestet für lange PCR und Sequenzierung
Bestellinformation
Kundenspezifische Formulierung, Prüfung, Verpackung und Kennzeichnung sind lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Flüssig |
| pH | 7 |
| Produkttyp | dATP |
| Konzentration | 100 mM |
| Reinheit | >99% |
| Menge | 500 μm |
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Funktional getestet für lange PCR und Sequenzierung, Nukleinsäureamplifikation, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profiling |