Learn More
Cytiva illustra™ Lösung dNTPs
Artikelnummer. 10430125 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
dUTP
Menge:
25 μm
100 μm
500 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp Menge unitSize
10430125 dCTP 100 μm -
10238084 dATP 25 μm 1 Stück
10389764 dGTP 100 μm 1 Stück
10527065 dTTP 100 μm 1 Stück
10024684 dUTP 25 μm 1 Stück
10004824 dATP 100 μm 1 Stück
10665355 dUTP 100 μm 1 Stück
10350055 dATP 500 μm 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 10430125
Marke: Cytiva 28406512
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwendung von dNTPs, die die neuesten Fortschritte in der Fertigungstechnologie enthalten. Cytiva illustra™ Lösungs-dNTPs bieten die Desoxynukleotide mit höchster Reinheit, die für Amplifikation, Sanger-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressionsprofilierung erhältlich sind.
  • Frei von DNase-, RNase- und Nicking-Enzymaktivität
  • Mehr als 99 % Triphosphat-Reinheit (durch HPLC) für optimale Leistung und Konsistenz
  • Pufferfreie und gebrauchsfertige Lösungen in verschiedenen Formaten
  • Funktionell getestet für lange PCR und Sequenzierung
Bestellinformation
Kundenspezifische Formulierung, Prüfung, Verpackung und Kennzeichnung sind lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Flüssig
pH 7
Produkttyp dCTP
Konzentration 100 mM
Reinheit >99%
Menge 100 μm
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Funktional getestet für lange PCR und Sequenzierung, Nukleinsäureamplifikation, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profiling