Learn More
Cytiva Lösungs-dNTPs: DNA-Polymerisations-Mischung
Artikelnummer. 10793007 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μm
4 x 10 μm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10793007 10 μm 1 Stück
10196414 4 x 10 μm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10793007 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28406557
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.28 €
    134.15 € / 1 Stück
    Sparen 19.13 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Frei von DNase-, RNase- und Nicking-Enzymaktivität
  • Mehr als 99 % Triphosphat-Reinheit (durch HPLC) für optimale Leistung und Konsistenz
  • Pufferfreie und gebrauchsfertige Lösungen in verschiedenen Formaten
  • Funktionell getestet für lange PCR und Sequenzierung
Bestellinformation
Kundenspezifische Formulierung, Prüfung, Verpackung und Kennzeichnung sind lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Flüssig
Produkttyp DNA Polymerization Mix dNTP (je 20 mM A,C,G,T)
Konzentration 20 mM
Reinheit >99%
Menge 10 μm
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) Funktional getestet für lange PCR und Sequenzierung, Nukleinsäureamplifikation, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profiling