Beschreibung
Beinhaltet
Spin-Säulen, die mit einer neuartigen Silika-Membran vorgepackt sind; Gefriergetrocknetes Proteinase K-Pulver; Lyselösungen, Wasch- und Elutionspuffer; 2 ml-Mikrozentrifugen-Entnahmeröhrchen; vollständige Protokollbroschüre mit einer abnehmbaren Schnellreferenz-Protokollkarte
Um die Inzidenz von DNA-Scherung während der Extraktion zu minimieren, enthält das Illustra enomicPrep Mini Spin-Kit für Gewebe und Zellen eine Lyselösung mit Proteinase K, um genomische DNA sanft aus Geweben oder Zellen zu lösen. Das Kit kann zur Extraktion von DNA aus verschiedenen Gewebetypen wie Leber, Niere und Mausschwänzen verwendet werden, wobei die Erträge von0.5 bis 1.5 μg genomischer DNA pro mg Gewebe reichen. Das Kit erzeugt konsequent gereinigte genomische DNA mit optischer Dichte A,260/280 deren Messwerte ca.1.8betragen.
- Kann bis zu 1.5 μg/mg Gewebe aus einem Eintragsgewebe-Probenumfang von 5 bis 50 mg und bis zu 40 μg genomischer DNA pro 5 Millionen Zellen reinigen - je nach Zelltyp
- Die Zeit für die Extraktion der Gesamt-DNA wurde deutlich auf 90 Minuten verkürzt (einschließlich Gewebeaufbruch)
- Produziert hochwertige genomische DNA mit hohem Molekulargewicht und weniger Abbau
- Validiert in mehreren Downstream-Prozessen, einschließlich Echtzeit-PCR, Endpunkt-PCR, Multiplex-PCR und Restriktionsenzymverdauen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Das illustra tissue and cells genomicPrep Mini Spin Kit wurde für die schnelle Extraktion und Aufreinigung genomischer DNA (gDNA) mit hohem Molekulargewicht aus einer Vielzahl von tierischen Geweben und Säugetierzellkulturen in nur 90 Minuten für Gewebe und 45 Minuten für Zellkulturen entwickelt. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird für verschiedene Folgeanwendungen verwendet, einschließlich Restriktionsenzymanalyse, Ligation, Klonierung, DNA-Sequenzierung und PCR |
| Enthält | Spin-Säulen, die mit einer neuartigen Silika-Membran, lyophilisiertem Proteinase K-Pulver, Lyselösung, Wasch- und Elutionspuffern, Mikrozentrifugensammelröhrchen, einem vollständigen Protokollheft und einer abnehmbaren Protokollkarte mit Schnellreferenz vorverpackt sind |
| Anzahl Reaktionen | 50 Aufreinigungen |
| Produkttyp | illustra tissue and cells genomicPrep Mini Spin Kit |
| Reinheit | 1,75 |
| Probenvolumen | 5 bis 50 mg |
| Prüfzeit | 90 Minuten [tierisches Gewebe], 45 Minuten [Kulturzellen] |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1