Learn More
Cytiva IMAC Sepharose™ 6 Fast Flow Affinitätsmedium
Artikelnummer. 10762842 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
Partikelgröße:
45 bis 165 μm
90 μm
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 10762842
Marke: Cytiva 17092107
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kommt für die Reinigung von Proteinen und Peptiden zum Einsatz, die eine Affinität zu Metallionen haben. Cytiva IMAC Sepharose 6 Fast Flow besteht aus quervernetzten6 %igen Agarose-Beads, die mit einem neuartigen Chelatligand modifiziert und zur Basismatrix immobilisiert wurden.
  • Ungeladenes IMAC-Harz ermöglicht das Laden mit einem Metallion der Wahl, um eine optimierte Selektivität zu erreichen
  • Wird für Ionen, wie z. B. Histidin-getaggte Proteine, aber auch für nicht getaggte rekombinante oder native Proteine verwendet
  • Hohe Proteinbindungskapazität
  • Kopplungschemie und neuartiger Ligand für minimale Ligand-Leckage
  • Verfügbare vorverpackte Formate HiTrap™ und HiPrep™ für eine problemlose Skalierung und Prozessentwicklung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Reinigung von Proteinen und Peptiden, die eine Affinität zu Metallionen haben.
Produkttyp IMAC Sepharose 6 Fast Flow-Medien
Partikelgröße 90 μm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • IMAC Sepharose 6 Fast Flow, 25 mL
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol