Learn More
Imatinib EP Verunreinigung F, Mikromol™
Artikelnummer. 30049609
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049609 25 mg 25 Milligramm
17973506 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049609 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3566.060025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Imatinib EP Verunreinigung F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
CAS 152460-10-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H15 N5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, 4-Methyl-3-[4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-ylamino]aniline, 4-Methyl-N3-[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]-1,3-benzenediamine, Imatinib Mesilate Imp. F (EP), N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine, 4-Methyl-N3-[4-(3-pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, Imatinib Imp F (EP), 4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzene-1,3-diamine, Imatinib Mesilate Impurity F, Imatinib Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C16H15N5/c1-11-4-5-13(17)9-15(11)21-16-19-8-6-14(20-16)12-3-2-7-18-10-12/h2-10H,17H2,1H3,(H,19,20,21)
SMILES Cc1ccc(N)cc1Nc2nccc(n2)c3cccnc3
IUPAC-Name 4-Methyl-3-N-(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)benzol-1,3-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 277.32
Menge 25 mg
Formelmasse 277.1327 g/mol