Learn More
Brand™ Silberbrand™ Sedimentiergefäße nach Imhoff
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Graduierungen:
bis 1000 ml, keine Ringmarkierung
bis 100 ml, Ringmarkierung bei 1000 ml
Sperrhahn:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas.
- Erfüllt die DIN-12672-Normen.
- Mit und ohne Absperrhahn
- Graduierung bis 100 ml oder 1000 ml
- Ringmarkierung bei 1000 ml
- *Die Version mit 1000-ml-Graduierung hat keine Ringmarkierung.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Borosilikatglas |
| Skala | bis 100 ml |
| Graduierungen | bis 100 ml, Ringmarkierung bei 1000 ml |
| Sperrhahn | Ja |
| Produkttyp | Sedimentiergefäß |