Learn More
Brand™ Silberbrand™ Sedimentiergefäße nach Imhoff
Artikelnummer. 11824060 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Graduierungen:
bis 1000 ml, keine Ringmarkierung
bis 100 ml, Ringmarkierung bei 1000 ml
Sperrhahn:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. Graduierungen Sperrhahn unitSize
11824060 bis 1000 ml, keine Ringmarkierung Nein 4 Stück
10028840 bis 100 ml, Ringmarkierung bei 1000 ml Ja 1 Stück
10664141 bis 100 ml, Ringmarkierung bei 1000 ml Nein 4 Stück
3 options
Artikelnummer. 11824060
Marke: Brand™ 387462
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht den DIN 12672-Normen. Die BRAND™ Silberbrand™ Imhoff-Sedimentationskegel sind mit oder ohne Absperrhahn sowie mit 100-ml- oder 1000-ml-Graduierung erhältlich. Sie verfügen über eine Ringmarkierung bei 1000 ml. *Die Version mit 1000-ml-Graduierung hat keine Ringmarkierung.
  • Aus Borosilikatglas.
  • Erfüllt die DIN-12672-Normen.
  • Mit und ohne Absperrhahn
  • Graduierung bis 100 ml oder 1000 ml
  • Ringmarkierung bei 1000 ml
  • *Die Version mit 1000-ml-Graduierung hat keine Ringmarkierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Skala bis 1000 ml
Graduierungen bis 1000 ml, keine Ringmarkierung
Sperrhahn Nein
Produkttyp Sedimentiergefäß