Learn More
Imidacloprid-d4 (Imidazolidin-4,4,5,5-d4), CDN
Artikelnummer. 30313123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313123 0.01 g 0.01 Gramm
30312174 0.05 g 0.05 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30313123 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND74560.01G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4)
CAS 1015855-75-0
Summenformel C9 2H4 H6 Cl N5 O2
Menge 0.01 g
Synonym 1 H-Imidazol-4,5-d2-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-4,5-d2-N-nitro-, Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4), Imidacloprid-d4
InChI-Formel InChI=1 S/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-2,5 H,3-4,6H2,(H,11,13)/i3D2,4D2
SMILES [2 H]C1([2 H])N\C(=N/[N+](=O)[O-])\N(Cc2ccc(Cl)nc2)C1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name (NE)-N-[1-[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl]-4,4,5,5-tetradeuterioimidazolidin-2-yliden]nitramid
Molekulargewicht (g/mol) 259.69
Formelmasse 259,0774 g/mol
Reinheit (%) 99 Atom % D, Minimum 98% chemische Reinheit