Learn More
Imidazo-[1,2-a]-pyridin-2-ylmethanol, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10719413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10719413 250 mg 250 Milligramm
10289712 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10719413 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC31309CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 82090-52-6
Summenformel C8H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 148.17
MDL-Nummer MFCD06797471
InChI-Schlüssel ROPHYEIJSUUKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridin-2-ylmethanol, imidazo 1,2-a pyridine-2-methanol, h-imidazo 1,2-a pyridin-2-yl methanol, 2-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridin-2-yl methanol, imidazo 1,2-a-pyridin-2-ylmethanol, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-2-ylmethan-1-ol, imidazo 1,2-a pyridine-2-ylmethanol
PubChem CID 2795540
SMILES OCC1=CN2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1, 2-a]pyridin-2-ylmethanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
IUPAC-Name Imidazo-[1,2-a]-pyridin-2-ylmethanol
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 97%