Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10187692
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10187692 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10626593 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10187692 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC25401CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 6200-60-8
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD01720458
InChI-Schlüssel DOGXPDFZEQXZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylicacid, pubchem19678, wln: t56 an dnj bvq, 3-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 73142
IUPAC-Name Imidazo[1,2-a]Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CN12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%