Learn More
Imidazo-[1,2-a]-pyridin-6-carbonylchlorid Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15418995 250 mg 250 Milligramm
15408995 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418995 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35174.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 859833-15-1 | C8H6Cl2N2O | 217.049 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 859833-15-1
Summenformel C8H6Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 217.049
MDL-Nummer MFCD07772809
InChI-Schlüssel LHLAJCRPSZDOFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonylchloride, hydrochloride 1:1, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride, chloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525720
IUPAC-Name Imidazo[1,2-a]Pyridin-6-Carbonylchlorid;Hydrochlorid
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C(=O)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Schmelzpunkt 248°C to 250°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 217.06
Reinheit (%) 95%