Learn More
Imidazo-[1,2-a]-pyridin-6-carbonylchlorid Hydrochlorid, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10740524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10740524 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10279322 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10740524 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC33152DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 859833-15-1
Summenformel C8H6Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 217.049
MDL-Nummer MFCD07772809
InChI-Schlüssel LHLAJCRPSZDOFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonylchloride, hydrochloride 1:1, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride, chloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 18525720
IUPAC-Name Imidazo[1,2-a]Pyridin-6-Carbonylchlorid;Hydrochlorid
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C(=O)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Yes
Menge 1 g
Formelmasse 217.05
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch