Learn More
Imidazo-[1,2-a]-pyridin-6-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15435927 5 g 5 Gramm
15425927 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33128.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 139022-25-6 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139022-25-6
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD07021498
InChI-Schlüssel ONOJJCTXSDBVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylicacid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, pubchem23163, acmc-209cig, ksc173s9l, 6-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, imidazol 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid
PubChem CID 7075376
IUPAC-Name Imidazo[1,2-a]Pyridin-6-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CN=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Schmelzpunkt 244°C to 247°C
Menge 5 g
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 95%