Learn More
Imidazo-[1,2-a]-pyridin-6-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15284894 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15284894 1 g Glasflasche 1 Gramm
15294894 10 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15284894 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451740010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 139022-25-6 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139022-25-6
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD07021498
InChI-Schlüssel ONOJJCTXSDBVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylicacid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, pubchem23163, acmc-209cig, ksc173s9l, 6-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, imidazol 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid
PubChem CID 7075376
IUPAC-Name Imidazo[1,2-a]Pyridin-6-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CN=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Schmelzpunkt 250°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.