missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imidazo-[1,2-a]-pyridin-6-carbonsäure Hydrazid, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15498795
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15498795 250 mg 250 Milligramm
15478795 1 g 1 Gramm
15488795 5 g 5 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15498795

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34146.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 886361-97-3
Summenformel C8H8N4O
Molekulargewicht (g/mol) 176.179
MDL-Nummer MFCD07021499
InChI-Schlüssel ZMQNWDRVASCREF-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carbohydrazide, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid hydrazide, imidazoapyridinecarbohydrazide, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbohydrazide
PubChem CID 16413557
IUPAC-Name Imidazo[1,2-a]Pyridin-6-Carbohydrazid
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C(=O)NN

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid hydrazide
Schmelzpunkt 213°C to 215°C
Menge 250 mg
Formelmasse 176.18
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.