Learn More
Imidazo-[1,2-a]-pyridin-7-carbohydrazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457507
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15457507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H35365.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 421595-78-0 | C8H8N4O | 176.179 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 421595-78-0
Summenformel C8H8N4O
Molekulargewicht (g/mol) 176.179
MDL-Nummer MFCD13183226
InChI-Schlüssel VXJBLZXLLRYHPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-7-carbohydrazide, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid hydrazide, 7-hydrazinocarbonyl imidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 55281632
IUPAC-Name Imidazo[1,2-a]Pyridin-7-Carbohydrazid
SMILES C1=CN2C=CN=C2C=C1C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Schmelzpunkt 258°C to 261°C
Menge 250 mg
Formelmasse 176.18
Reinheit (%) 95%