Learn More
Imidazol-1-yl-essigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Imidazol-1-yl-acetic Acid |
| CAS | 22884-10-2 |
| Summenformel | C5 H6 N2 O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic Acid, Imidazole-1-acetic acid (6CI,7CI,8CI), (1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, Imidazol-1-ylacetic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6N2O2/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H,3H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)Cn1ccnc1 |
| IUPAC-Name | 2-Imidazol-1-ylessigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.11 |
| Formelmasse | 126.0429 |