Learn More
Imidazol-2-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10577624 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10577624 1 g 1 Gramm
10745125 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10577624 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 398470010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10111-08-7 | C4H4N2O | 96.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10111-08-7
Summenformel C4H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 96.09
MDL-Nummer MFCD00003544
InChI-Schlüssel XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazole-2-carboxaldehyde, 2-formylimidazole, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carbaldehyde, 2-imidazolecarboxaldehyde, imidazole-2-aldehyde, 1h-imidazolecarboxaldehyde, 2-formyl imidazole, imidazol-2-carbaldehyde, 2-formyl-1h-imidazole
PubChem CID 24955
IUPAC-Name 1H-imidazole-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=NC=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazole-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 209°C
Siedepunkt 80°C (0.1 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 96.09
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazole-2-carboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.