Learn More
Imidazol-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496017 1 g 1 Gramm
11406027 5 g 5 Gramm
11416027 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25050.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3034-50-2 | C4H4N2O | 96.089 g/mol
Imidazole-4-carboxaldehyde is a 4-formyl derivative of imidazole used in the preparation of C17,20-lyase inhibitor for the treatment of androgen-dependent prostate cancer. It is also used in the synthesis of other biologically active compounds such as antimalarial drugs, fabrication of colorimetric chemosensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Imidazol-4-Carboxaldehyd ist ein 4-Formyl-Derivat von Imidazol, das bei der Herstellung von C17,20-Lyase-Inhibitoren zur Behandlung von Androgen-abhängigem Prostatakarzinom verwendet wird. Es wird auch bei der Synthese anderer biologisch aktiver Verbindungen wie Antimalariamitteln und bei der Herstellung kolorimetrischer Chemosensoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3034-50-2
Summenformel C4H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 96.089
MDL-Nummer MFCD00173726
InChI-Schlüssel ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazole-4-carbaldehyde, imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, imidazole-4-carboxaldehyde, 4-imidazolecarboxaldehyde, 4-formylimidazole, 4 5-imidazolecarboxaldehyde, 3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-1h-imidazole, imidazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 76428
IUPAC-Name 1H-Imidazol-5-Carbaldehyd
SMILES C1=C(NC=N1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazole-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 174°C to 177°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,methanol.
Formelmasse 96.09
Reinheit (%) 97%