Learn More
Imidazol-4-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480878 25 g 25 Gramm
15460878 1 g 1 Gramm
15470878 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54642.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58767-51-4 | C3H3ClN2O2S | 166.579 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. 
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58767-51-4
Summenformel C3H3ClN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 166.579
MDL-Nummer MFCD08687938
InChI-Schlüssel MXCZCMCHRWGSBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonylimidazole, imidazole-4-sulfonyl chloride, pubchem19106, imidazole-4-sulfonylchloride, imidazole-4-sulphonyl chloride, imidazole-4-sul-fonyl chloride, 1-h-imidazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 18961164
IUPAC-Name 1H-imidazol-5-sulfonylchlorid
SMILES C1=C(NC=N1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazole-4-sulfonyl chloride
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 165.96
Reinheit (%) 97%