Learn More
Imid-erweitertes Bismalimid, Gel, BMI-3000, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Imide-extended bismaleimide, gel, BMI-3000 |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Physikalische Form | Gel |
| Menge | 100 g |