Learn More
Imidocarb 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313788 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30313788 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14284500ME100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidocarb
CAS 27885-92-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Imidocarb
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C19 H20 N6 O
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C19H20N6O/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26)
SMILES O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
IUPAC-Name 1,3-Bis[3-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]harnstoff
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 348.4
Menge 1 mL
Formelmasse 348,1699 g/mol