Learn More
Imidocarb-Dipropionat, LoGiCal
Artikelnummer. 30457426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457426 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457426 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0742.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidocarb dipropionate
CAS 55750-06-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Imidocarb dipropionate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H20 N6 O . 2 C3 H6 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Imidocarb Dipropionate, Propanoic acid compd. with N,N'-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea (2:1), Carbesia, Imidocarb dipropionate, Imizol, Imizol (antiprotozoal), N,N'-Bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]urea dipropanoate
InChI-Formel InChI=1S/C19H20N6O.2C3H6O2/c26-19(24-15-5-1-3-13(11-15)17-20-7-8-21-17)25-16-6-2-4-14(12-16)18-22-9-10-23-18;2*1-2-3(4)5/h1-6,11-12H,7-10H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,24,25,26);2*2H2,1H3,(H,4,5)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCC(=O)O.CCC(=O)O.O=C(Nc1cccc(c1)C2=NCCN2)Nc3cccc(c3)C4=NCCN4
IUPAC-Name 1,3-Bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]harnstoff;Propansäure
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 496.56
Menge 10 mg
Formelmasse 496,2434 g/mol