Learn More
Iminodiessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414503
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11414503 2500 g 2500 Gramm
11494493 100 g 100 Gramm
11404503 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11414503
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11510.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 142-73-4 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
Iminoacetic acid is used as an inhibitor of bovine liver glutamate dehydrogenase. It is used as a reagent in the synthesis of poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) microgel particles for metal affinity binding of peptides. It is mainly used for modulating peptide mobility by capillary electrophoresis. It is also used in chemotherapeutic treatment for metal poisoning. It acts as a tridendate ligand and forms metal complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iminoessigsäure wird als Inhibitor der Rinderleberglutamat-Dehydrogenase verwendet. Wird als Reagenz bei der Synthese von Poly-(N-Isopropylacrylamid) (PNIPAM) Mikrogelpartikeln zur Metallaffinitätsbindung von Peptiden verwendet. Wird hauptsächlich zur Modulierung der Peptidmobilität durch Kapillarelektrophorese verwendet. Wird auch in der chemotherapeutischen Behandlung bei Metallvergiftungen eingesetzt. Fungiert als Tridendatsligand und bildet Metallkomplexe.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 142-73-4
Summenformel C4H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 133.103
MDL-Nummer MFCD00004280
InChI-Schlüssel NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminodiacetic acid, 2,2'-iminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl, aminodiacetic acid, diglycocoll, diglykokoll, diglycin, iminodiethanoic acid, n-carboxymethyl glycine, 2,2'-azanediyldiacetic acid
PubChem CID 8897
ChEBI CHEBI:24786
IUPAC-Name 2-(Carboxymethylamino)essigsäure
SMILES C(C(=O)O)NCC(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Iminodiacetic acid
Schmelzpunkt ∼243°C (decomposition)
Menge 2500 g
Beilstein 878499
Merck Index 14,4917
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 133.1
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Iminodiacetic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-(carboxymethyl)Glycine