Learn More
Iminodibenzyl-5-Carbonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30136595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136595 10 g 10 Gramm
30135359 1 g 1 Gramm
30008116 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI40810010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33948-19-5
Summenformel C15 H12 Cl N O
Molekulargewicht (g/mol) 257.71
Synonym 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carbonyl Chloride, 5-(Chlorocarbonyl)-10,11-dihydrodibenzazepine, 5-Chlorocarbonyl-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine, Carbamazepine Dihydro Chlorocarbonyl Impurity
IUPAC-Name 5,6-Dihydrobenzo[b][1]Benzazepin-11-Carbonylchlorid
SMILES ClC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iminodibenzyl 5-Carbonyl Chloride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H12ClNO/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2
Formelmasse 257.0607