Learn More
Iminostilben, TRC
Artikelnummer. 30397071
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30397071 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397071 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI4450005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iminostilbene
CAS 256-96-2
Summenformel C14 H11 N
Menge 5 g
Synonym 5H-Dibenzo[b,f]azepine, Oxcarbazepine Imp. E (EP), Carbamazepine Imp. D (EP), Iminostilbene, 2,2'-Iminostilbene, 5-Azadibenzo[a,e]cycloheptatriene, Dibenz[b,f]azepine, NSC 123458, RP 9989
InChI-Formel InChI=1S/C14H11N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-10,15H
SMILES N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-Name 11H-Benzo[b][1]Benzazepin
Molekulargewicht (g/mol) 193.24
Formelmasse 193.0891