Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imipenem-Monohydrat, 98 %
Artikelnummer. 15595136 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15595136 1 g 1 Gramm
15505146 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15595136 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 455320010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00 €
    581.65 € / 1 Gramm
    Sparen 113.35 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Imipenem-Monohydrat, Tienam, Primaxin, CAS-Nr. 74431-23-5 ist ein Carbapenem-Antibiotikum mit breitem Spektrum, das die Aktivität von Penicillin-bindenden Proteinen entlang der inneren Zellwand behindert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Imipenem-Monohydrat ist ein Beta-Lactam, abgeleitet aus der Verbindung Thienamycin, hergestellt von Streptomyces cattleya
• Stört die Zellwandintegrität, verhindert Zellteilung und fördert Lyse durch die Beeinträchtigung der Aktivität von Penicillin-bindenden Proteinen
• Imipenem ist Cephalosporin der dritten Generation, das sowohl gramnegative als auch grampositive Bakterien töten kann
Anwendungen
• Geeignet für die Untersuchung der Antibiotika-Resistenz
• Hochwertige Laborqualität für In-vitro- und In-vivo-Experimente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74431-23-5
Summenformel C12H19N3O5S
Molekulargewicht (g/mol) 317.36
MDL-Nummer MFCD09753321
InChI-Schlüssel GSOSVVULSKVSLQ-XMCAPODCSA-N
PubChem CID 5282372
ChEBI CHEBI:51799
IUPAC-Name (5R,6S)-3-[2-(aminomethylidenamino)ethylsulfanyl]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-Carbonsäurehydrat
SMILES O.C[C@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCN=CN)=C(N2C1=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imipenem monohydrate
Typ Imipenem Monohydrate
Schmelzpunkt 193,0 bis 198,0 °C
Infrarotspektrum Echt
Wasser 5 to 8%
Menge 1 g
Formelmasse 317.36
Reinheit (%) 98%