Learn More
Imipraminhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17910516
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17910516 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17910516 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0077.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Imipraminhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imipramine hydrochloride
CAS 113-52-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Imipramine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H24 N2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Clomipramine Hydrochloride Imp. B (EP), Clomipramine Imp. B (EP), Trimipramine Maleate Imp. D (EP), Trimipramine Imp. D (EP), Imipramine Hydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Trimipramine Maleate Imp. D (EP) as Hydrochloride, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, monohydrochloride (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, Apo-Imipramine, Censtim, Censtin, Chrytemin, DIPD, Deprinol, Depsol, Dimipressin, Dyna-Zina, Efuranol, Eupramin, Feinalmin, G 22355, Imavate, Imidobenzyle, Imidol, Imilanyle, Imipramine monohydrochloride, Imiprin, Imizin, Imizine, Imizinum, Impril, Intalpram, Iramil, Irmin, Janimine, Melipramin, Melipramine hydrochloride, N-(3-Dimethylaminopropyl)iminodibenzyl hydrochloride, N-(gamma-Dimethylaminopropyl)iminodibenzyl hydrochloride, Novo-pramine, Praminil, Presamine, Promiben, Pryleugan, SK-Pramine, Surplix, Teperine, Timolet, Tipramine, Tofranil, Tofranile, Clomipramine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Desipramine Hydrochloride Impurity A, Trimipramine Maleate Impurity D as Hydrochloride, Clomipramine Impurity B as Hydrochloride, Desipramine Impurity A, Trimipramine Impurity D as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-Name 3-(5,6-Dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 316.87
Menge 250 mg
Formelmasse 316,1706 g/mol