Learn More
Imipramin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17944195
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17944195 1 g 1 Gramm
17962915 5 g 5 Gramm
17904475 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17944195 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI4659801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113-52-0
Summenformel C19 H24 N2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 316.87
Synonym Imipramine Hydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Trimipramine Maleate Imp. D (EP) as Hydrochloride, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, monohydrochloride (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, Apo-Imipramine, Censtim, Censtin, Chrytemin, DIPD, Deprinol, Depsol, Dimipressin, Dyna-Zina, Efuranol, Eupramin, Feinalmin, G 22355, Imavate, Imidobenzyle, Imidol, Imilanyle, Imipramine monohydrochloride, Imiprin, Imizin, Imizine, Imizinum, Impril, Intalpram, Iramil, Irmin, Janimine, Melipramin, Melipramine hydrochloride, N-(3-Dimethylaminopropyl)iminodibenzyl hydrochloride, N-(γ-Dimethylaminopropyl)iminodibenzyl hydrochloride, Novo-pramine, Praminil, Presamine, Promiben, Pryleugan, SK-Pramine, Surplix, Teperine, Timolet, Tipramine, Tofranil, Tofranile
IUPAC-Name 3-(5,6-Dihydrobenzo[b][1]Benzazepin-11-yl)-N,N-Dimethylpropan-1-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imipramine hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
Formelmasse 316.1706
Reinheit (%) >95%