Learn More
Imipramin N-b-D-Glucuronid (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30010191
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010191 1 mg 1 Milligramm
30007160 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010191 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI4659901MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 165602-94-8
Summenformel C25H32N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 456.53
Synonym N-β-D-Glucopyranuronosyl-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanaminium Inner Salt, Imipramine N-Glucuronide;
SMILES C[N+](C)(CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31)[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(=O)[O-])O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imipramine N-beta-D-Glucuronide
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H32N2O6/c1-27(2,24-22(30)20(28)21(29)23(33-24)25(31)32)15-7-14-26-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)26/h3-6,8-11,20-24,28-30H,7,12-15H2,1-2H3/t20-,21-,22+,23-,24+/m0/s1