Learn More
Imipramin Pamoat, TRC
Artikelnummer. 30405912
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30405912 5 mg 5 Milligramm
30396051 50 mg -
30408769 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405912 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI4660085MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10075-24-8
Summenformel C61H64N4O6
Molekulargewicht (g/mol) 949.18
Synonym 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine (1:2), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine (1:2) (8CI), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine (7CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate] (2:1) (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate] (2:1) (9CI), Imipramine pamoate
IUPAC-Name 4-[(3-Carboxy-2-Hydroxynaphthalen-1-yl)Methyl]-3-Hydroxynaphthalin-2-Carboxylsäure; 3-(5,6-Dihydrobenzo[b][1]Benzazepin-11-yl)-N,N-Dimethylpropan-1-Amin
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13.OC(=O)c4cc5ccccc5c(Cc6c(O)c(cc7ccccc67)C(=O)O)c4O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imipramine Pamoate
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H16O6.C19H24N2/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3
Formelmasse 668.2886