Learn More
Imiquimod, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416139
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416139 100 mg 100 Milligramm
15406139 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15416139 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63990.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.49 €
    73.65 € / 100 Milligramm
    Sparen 14.84 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 99011-02-6 | C14H16N4 | 240.31 g/mol
Imiquimod is a caspase 3 activator which acts as an immunomodulator and displays antiviral and anti-tumor activity. It is a patient-applied cream used for the treatment of genital warts and basal cell carcinoma. It is also used to cure actinic keratosis on the face and scalp. It belongs to a group of drugs called immune response modifiers, which work by activating the immune system to fight abnormal skin growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid. Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99011-02-6
Summenformel C14H16N4
Molekulargewicht (g/mol) 240.31
MDL-Nummer MFCD00866946
InChI-Schlüssel DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym imiquimod, aldara, zyclara, beselna, 1-2-methylpropyl-1h-imidazo 4,5-c quinolin-4-amine, zartra, imiquimod acetate, 1-isobutyl-1h-imidazo 4,5-c quinolin-4-amine, 4-amino-1-isobutyl-1h-imidazo 4,5-c quinoline
PubChem CID 57469
ChEBI CHEBI:36704
IUPAC-Name 1-(2-Methylpropyl)imidazo[4,5-c]quinolin-4-amin
SMILES CC(C)CN1C=NC2=C1C1=CC=CC=C1N=C2N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imiquimod
Schmelzpunkt 292°C to 294°C
Farbe Weiß
Menge 100 mg
UN-Nummer UN2811
Merck Index 144922
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide; Slightly soluble in water; Insoluble in ethanol.
Formelmasse 240.31
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest