Learn More
Imiquimod, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428156
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16428156 100 mg -
16401396 200 mg -
16492046 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16428156 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0180
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Imiquimod (R 837), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Imiquimod (R 837), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imiquimod
Physikalische Form Powder
CAS 99011-02-6
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H16N4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym R 837
Löslichkeitsinformationen H2O : 2.64 mg/mL (10.99 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 2 mg/mL (8.32 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C)
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=CN3CC(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 240.3
Formelmasse 240.3
Reinheit (%) 98.08%
Güte Research