Learn More
Imiquimod, Mikromol™
Artikelnummer. 18062860
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18062860 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18062860 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1158.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Imiquimod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imiquimod
CAS 99011-02-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Imiquimod
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H16 N4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Aldara, Beselna, Imiquimod, R 837, S 26308, TMX 101, Zyclara
InChI-Formel InChI=1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
SMILES CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
IUPAC-Name 1-(2-Methylpropyl)imidazo[4,5-c]quinolin-4-amin
Molekulargewicht (g/mol) 240.3
Menge 250 mg
Formelmasse 240,1375 g/mol