Learn More
BD Biosciences™ IMK-Kit (CE/IVD)
Beschreibung
- Vierfarbiges direktes Immunfluoreszenz-Reagenz-Kit zur Verwendung mit einem entsprechend ausgestatteten Durchflusszytometer zur Identifizierung und Bestimmung der Prozentsätze und absoluten Zählwerte der folgenden reifen humanen Lymphozyten-Subsets in Erythrozyt-lysiertem Vollblut: T-Lymphozyten (CD3+), B-Lymphozyten (CD19+), Helfer/Induktor-T-Lymphozyten (CD3+CD4+), Suppressor/zytotoxische T-Lymphozyten (CD3+CD8+), und natürliche Killer-Lymphozyten (NK) (CD3–CD16+ und/oder CD56+).
- BD Trucount Röhrchen™ werden zur Bestimmung der absoluten Zählwerte verwendet.
- BD Multitest™ Reagenzien und BD Trucount Röhrchen können mit dem BD FACS™ Loader verwendet werden.
- Inhalt: BD Multitest™ CD3 FITC/CD8 PE/CD45 PerCP/CD4 APC Reagenz, BD Multitest CD3 FITC/CD16 PE + CD56 PE/CD45 PerCP/CD19 APC Reagenz und BD FACS™ Lysing-Lösung.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagern Sie die Reagenzfläschchen aufrecht bei 2 bis 8 °C. Nicht nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum verwenden. Das Reagenz darf nicht eingefroren werden und während der Lagerung oder Inkubation mit Zellen keiner direkten Lichteinwirkung ausgesetzt werden. Das Reagenzfläschchen trocken halten. BD Trucount Röhrchen in der Originalverpackung bei 2 bis 25 °C lagern. Um eine mögliche Kondensation zu vermeiden, den Beutel erst öffnen, nachdem er Raumtemperatur erreicht hat, und unmittelbar nach dem Entfernen eines Röhrchens aus dem Beutel, sorgfältig verschließen. Prüfen Sie das Trockenmittel bei jedem Öffnen des Beutels. Wenn sich das Trockenmittel von Blau auf Lavendelfarben gefärbt hat, entsorgen Sie die restlichen Röhrchen. Ein ungeöffneter Beutel ist bis zum auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum stabil. Nach diesem Verfallsdatum dürfen die Röhrchen nicht mehr geöffnet und verwendet werden. Verwenden Sie Röhrchen innerhalb von einer Stunde nach der Entnahme aus der Folienbeutel. Verwenden Sie die restlichen Röhrchen innerhalb eines Monats nach Öffnen des Beutels |
| Anzahl Tests | 50 Tests |
| Menge | 50 Tests |
| Produkttyp | Zählkit |