Beschreibung
- Es gibt keine Bedienelemente, der Immersionskühler arbeitet kontinuierlich gegen die Kühlung eines Rührbades oder Umwälzbades, die Steuerung erfolgt über ein Wasserbad zur Aufrechterhaltung der eingestellten Temperatur.
- Mit einem flexiblen 900 mm langen Edelstahlrohr mit einem schützenden Außenschild, das von der Oberseite des Geräts abgeht, steht die Edelstahl-Kühlschlange natürlich in der Ecke eines beliebigen Clifton NE4-Rührwasserbades oder Zirkulationswasserbades.
- Dadurch wird der Arbeitsbereich im Bad maximiert und die Gefahr eines Kaltschocks, eines Kälteeinfrierens der Spule, eines versehentlichen Eindringens oder Berühren und Verderbens reduziert.
- Empfohlen wird der Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von 20° C
- Bei der Verwendung empfehlen wir, den Deckel jederzeit zu verwenden, um die Verdunstung zu verringern und auch das Wasser vor Kontamination zu schützen und Energie zu sparen, um den Stromverbrauch und die Betriebskosten zu senken.
- Verwenden Sie die Lüftungsschlitze mit einem Mindestabstand von 40 cm freier Luft.
- Der Immersion Dip Cooler wird luftgekühlt, wobei Luft aus seiner Umgebung vorne angesaugt und warme Luft aus dem Heck ausgestoßen wird.
- Um eine gute Luftzirkulation und Betriebsleistung zu gewährleisten, sollten die Lüftungsschlitze frei von Hindernissen sein.
- Um eine optimale Leistung mit einem Rührbad oder Zirkulationsbad zu erzielen, sollten Sie stets mit einem Deckel oder BP0368 Polypropylen-Kugeln abdecken, die bis zu 70 % der Wärme von Raumtemperatur reduzieren und in das zu kühlende Bad übertragen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gerührte Wasserbäder |
| Typ | Tauchkühler |
| Elektrische Anforderungen | 230 V 50/60 Hz |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |