Learn More
Hughes Tauchsieder, 350 l-Tankdusche
Artikelnummer. 17792348
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
350 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17792348 350 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17792348 Lieferant Hughes Lieferanten-Nr. HSHM14K3SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10605.00 €
    6510.07 € / 1 Stück
    Sparen 4094.93 €
    38% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Tauchsieder beheizte 350 Liter-Notfall-Tankdusche mit galvanisiertem Weichstahlrahmen.
  • Mit Tauchsieder erwärmte Notfall-Tankdusche für den Einsatz in ungefährlichen Umgebungen
  • Geeignet für den Einsatz bei ungenügendem Wasserdruck
  • Ein integrierter Tauchsieder, der durch ein doppeltes Sicherheitsthermostat gesteuert wird, hält das Wasser im Tank bei konstanter Temperatur
  • Seitlich angebrachte Augen-/Gesichtsspüleinheit
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 350 l
Material Edelstahl
Produkttyp Tankdusche