Learn More
Testo™ THERMOELEMENT für 920/925,60-1000
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sonde, Eintauchen/Eindringen |
| Zertifizierung/Konformität | EN 60584-2 |
| Reaktionszeit | 5 s |
| Temperaturbereich (metrisch) | -200°bis +1000 °C |