Learn More
Ebro Electronic™ Thermoelement-Stabfühler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10167999
Click to view available options
Länge (metrisch) Sonde:
185 mm
185 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch) Sonde:
0,5 mm
1,5 mm
3 mm
Modell:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10167999
Marke: Ebro Electronic™ 13410415
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stabfühler zur Temperaturmessung von Luft, Öfen, Flüssigkeiten und Gasen.
For various applications in food, laboratory, industial use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS Directive 2011/65/EU
Durchmesser (metrisch) Sonde 3 mm
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Basic rod probes, Temperature measurement of air, ovens, fluids and gases.
Höhe (metrisch) 15 mm
Länge (metrisch) 300 mm
Länge (metrisch) Sonde 300 mm
Modell TPN 140-30
Sondentyp NiCrNi Stange
Gewicht (metrisch) 15 mm
Produkttyp Stabsonde
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to 1100°C
Zur Verwendung mit (Geräte) TPN 140-30
Breite (metrisch) 0.12 kg