Learn More
Ebro Electronic™ Thermoelement-Stabfühler
Artikelnummer. 10289969
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Sonde:
185 mm
185 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch) Sonde:
0,5 mm
1,5 mm
3 mm
Modell:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Sonde Durchmesser (metrisch) Sonde Modell unitSize
10289969 300 mm 1,5 mm TPN 120-30 1 Stück
11703489 185 mm 0,5 mm TPN 100 1 Stück
10583821 185 mm 1,5 mm TPN 120 1 Stück
10464473 185 mm 3 mm TPN 140 1 Stück
10167999 300 mm 3 mm TPN 140-30 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10289969
Marke: Ebro Electronic™ 13410400
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Stabfühler zur Temperaturmessung von Luft, Öfen, Flüssigkeiten und Gasen.
For various applications in food, laboratory, industial use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS Directive 2011/65/EU
Durchmesser (metrisch) Sonde 1,5 mm
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperature measurement of air, ovens, fluids and gases.
Höhe (metrisch) 15 mm
Länge (metrisch) 300 mm
Länge (metrisch) Sonde 300 mm
Modell TPN 120-30
Sondentyp NiCrNi Stange
Gewicht (metrisch) 0.12 kg
Produkttyp Stabsonde
Max. Temperatur (metrisch) 1100 °C
Min. Temperatur (metrisch) 40 °C
Temperaturbereich (metrisch) 40 bis 1100 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermometer der Serie TFN sowie TTX 120
Genauigkeit DIN IEC 584, Klasse 2
Breite (metrisch) 15 mm