Learn More
Ebro Electronic™ Thermoelement-Stabfühler
Artikelnummer. 11703489
Click to view available options
Länge (metrisch) Sonde:
185 mm
185 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch) Sonde:
0,5 mm
1,5 mm
3 mm
Modell:
TPN 100
TPN 120
TPN 120-30
TPN 140
TPN 140-30
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11703489
Marke: Ebro Electronic™ 13410611
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Stabfühler zur Temperaturmessung von Luft, Öfen, Flüssigkeiten und Gasen.
For various applications in food, laboratory, industial use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS Directive 2011/65/EU
Durchmesser (metrisch) Sonde 0,5 mm
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Measurement of air, oven, fluids and gas temperatures
Höhe (metrisch) 15 mm
Art der Immersion Total or Partial
Länge (metrisch) 220 mm
Länge (metrisch) Sonde 185 mm
Material Metal
Messzeit 0.4 sec.
Modell TPN 100
Sondentyp NiCrNi Stange
Gewicht (metrisch) 0.04 kg
Produkttyp Sonde
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F to +2012 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +1100°C
Zur Verwendung mit (Geräte) TFN 520
Breite (metrisch) 15 mm