Learn More
Dostmann Electronic™ Eintauchsonden
Artikelnummer. 11825731
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11825731 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11825731 Lieferant Dostmann Electronic™ Lieferanten-Nr. 60003002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.98 €
    73.00 € / 1 Stück
    Sparen 44.98 €
    38% Rabatt
Verfügbar ab: 21-10-2026