Learn More
Dostmann Electronic™ PT100 Smartprobe, P795
Artikelnummer. 11842881
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11842881 150 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11842881 Lieferant Dostmann Electronic™ Lieferanten-Nr. 60001773
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.50 €
    210.00 € / 1 Stück
    Sparen 115.50 €
    35% Rabatt
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Smartprobe mit Mehrpunktjustierung
Sensor Klasse 1/10, Pt100 (Keramik), 4-Leiter, EN 60751, Rohr WS 1.4571, mineralisoliert, mit Griff, thermisch stabilisiert, EEPROM mit Koeffizienten.
  • Länge x Durchmesser: 150 x 3,0 mm
  • t90: 12 Sekunden
Spezifikation
Typ Immersionssonde
Kabel 1500 mm
Messbereich -200 bis +450 °C
Länge (metrisch) 150 mm